ABE76-IM
Anti-Enterobacterio Phage MS2 Coat Protein
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Capsid protein, CP, Coat protein, MS2 Coat Protein, Enterobacterio Phage MS2 Coat Protein
163.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
About This Item
163.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
virus
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected EnterobacterioPhage MS2 Coat Protein in K562 cells treated with Escherichia phage MS2 (Bacteriophage MS2).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected EnterobacterioPhage MS2 Coat Protein in K562 ells treated with Escherichia phage MS2 (Bacteriophage MS2) and K562+MS2 recombinant protein treated with Escherichia phage MS2 (Bacteriophage MS2) Capsid Protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable