860498P
Avanti
Sphinganine (d18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
D-erythro-sphinganine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860498P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860498P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860498P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
OTKJDMGTUTTYMP-ZWKOTPCHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a standard in liquid chromatography tandem mass spectrophotometry for the quantification of epidermal ceramides
- as a medium supplement to test its effect on growth of yeast cells
- in the preparation of bovine serum albumin lipid complex to investigate its effect on non-lysosomal - glucosylceramidase β2 (GBA2) inhibition
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable