Principaux documents
10108626001
Roche
Poly(A)
lyophilized, suitable for PCR, pkg of 100 mg
Synonyme(s) :
Poly(A), Poly(acide adénylique)
About This Item
Code UNSPSC :
41105600
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
Polyadenylic acid
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Poids mol.
700-3500 kDa
Conditionnement
pkg of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
0.5 mg/mL (Working concentration)
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Rapport des absorbances
A290/260 nm 0.03-0.05
A280/260 nm 0.28-0.32
A250/260 nm 0.86-0.90
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le poly(A) est utilisé comme support dans la précipitation quantitative de l′ADN et de l′ARN.
Application
Le poly(A) a été utilisé dans un essai de PCR numérique en gouttelettes (« droplet digital PCR » ou ddPCR).[1]
L′acide polyadénylique (poly(A)) inhibe l′activité exonucléase de Exo1.[2] Il a également servi de support pour resuspendre des gBlocks lyophilisés.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Les queues d′acide polyadénylique (poly(A)) présentes à l′extrémité 3′ sont produites dans le noyau cellulaire. Dans les cellules de mammifères, elles contiennent ~250 nucléotides. Le poly(A) régule la dégradation de l′ARNm et l′initiation de sa traduction. L′extension poly(A) cytoplasmique module la traduction.[3]
Qualité
Analyse typique :
2,3μmol/mg de poly(A) (d′après l′absorbance) par unité de mononucléotide. Homogène du point de vue chromatographique.
Détermination de l′absorbance : A250/A260, A280/A260, A290/A260.
Séquence
Longueur de chaîne : 2 100 à 10 000 nucléotides
Définition de l'unité
1 unité A260 correspond à 40 μg d′ARNsb.
Forme physique
Lyophilisat, sel de potassium
Notes préparatoires
Concentration de travail : 0,5 mg/ml
Il est recommandé d′utiliser une concentration de 0,5 mg/ml.
Solution de travail : Il est recommandé de travailler à 0,5 mg/ml.
Autres remarques
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Poly (A) tail length is controlled by the nuclear poly (A)-binding protein regulating the interaction between poly (A) polymerase and the cleavage and polyadenylation specificity factor
Kuhn U, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284(34), 22803-22814 (2009)
Poly (ADP-ribose)-binding promotes Exo1 damage recruitment and suppresses its nuclease activities
Cheruiyot A, et al.
DNA Repair, 35, 106-115 (2015)
Yuichiro Miyaoka et al.
Scientific reports, 6, 23549-23549 (2016-04-01)
Precise genome-editing relies on the repair of sequence-specific nuclease-induced DNA nicking or double-strand breaks (DSBs) by homology-directed repair (HDR). However, nonhomologous end-joining (NHEJ), an error-prone repair, acts concurrently, reducing the rate of high-fidelity edits. The identification of genome-editing conditions that
Kengo Watanabe et al.
Nature communications, 12(1), 1353-1353 (2021-03-03)
Cells are under threat of osmotic perturbation; cell volume maintenance is critical in cerebral edema, inflammation and aging, in which prominent changes in intracellular or extracellular osmolality emerge. After osmotic stress-enforced cell swelling or shrinkage, the cells regulate intracellular osmolality
Peiguo Yang et al.
Cell, 181(2), 325-345 (2020-04-18)
The mechanisms underlying ribonucleoprotein (RNP) granule assembly, including the basis for establishing and maintaining RNP granules with distinct composition, are unknown. One prominent type of RNP granule is the stress granule (SG), a dynamic and reversible cytoplasmic assembly formed in