ABE1453
Anti-phospho Brd4 (Ser492/Ser494)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Bromodomain-containing protein 4, Protein HUNK1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer492)
Informations sur le gène
human ... BRD4(23476)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected phospho Brd4 (Ser492/Ser494) in cultured cortical cells from mouse (C47blac6). (Courtesy of Erica Korb, Ph.D., Rockefeller University).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected phospho Brd4 (Ser492/Ser494) in phospho Brd4 peptides (Courtesy of Erica Korb, Ph.D., Rockefeller University).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected phospho Brd44 (Ser492/Ser494) in 10 µg of human IPS cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable