MAB388
Anti-Myelin Proteolipid Protein Antibody, CT, clone PLPC1
clone PLPC1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
PLP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PLPC1, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLP1(5354)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
Immunocytochemistry: 4% PFA fixed cells, 5-10 minutes room temperature. Use 0.1% triton in block only to allow antibody access to C-terminal epitope.
Immunohistology on fresh frozen sections or 4% PFA fixed, frozen tissues. Epitope is internal, use 0.1-0.2% triton X-100 in the blocking step for permeabilization.
Immunohistochemistry in paraffin: works best with lightly fixed tissues, or Bouin′s fixed material, although there are reports of traditional formalin fixation also working with antigen recovery. {Mathis, et al 2003}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.