8.51017
Boc-amino-oxyacetic acid
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-amino-oxyacetic acid, Boc-NH-O-CH 2COOH, Boc-Aoa-OH
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
115 °C (decomposes)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO5/c1-7(2,3)13-6(11)8-12-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
Clé InChI
QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3