809322
1-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Synonyme(s) :
1-(2-Aminoethyl)pyrrole-2,5-dione hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
166 °C
InChI
1S/C6H8N2O2.ClH/c7-3-4-8-5(9)1-2-6(8)10;/h1-2H,3-4,7H2;1H
Clé InChI
NJQOCRDPGFWEKA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable