Principaux documents
8.20982
Sigma-Aldrich
N-Phenylbenzylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Phenylbenzylamine, N-Benzylaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-100-4
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
crystals
pb
306-307 °C/19 hPa
Pf
33-36 °C
Température de transition
flash point 113 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
Clé InChI
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Color (visual): colourless to brown
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 38 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup