Principaux documents
8.03214
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylacetamide
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Diethylacetamide, Acetic acid diethylamide
100 ML
145.00 CHF
145.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
145.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3CON(C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
211-685-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
145.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.2 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
182-186 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 76 °C
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CC)(CC)C(=O)C
InChI
1S/C6H13NO/c1-4-7(5-2)6(3)8/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.907 - 0.911
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup