Principaux documents
90257
Supelco
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
PFB-Br, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, (Bromomethyl)pentafluorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6F5CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.99
Beilstein:
647808
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.05
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
pb
174-175 °C (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Clé InChI
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Application
Learn more in the Product Information
It is used for the analysis of D2/E2-isoprostanes using negative ion chemical ionization-gas chromatography/mass spectrometry (NICI-GC/MS). Fatty acids may be converted to pentafluorobenzyl esters using PFG-Br and diisopropylethylamine during determination of fatty acids using NICI-GC/MS.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup