Principaux documents
8.00610
Sigma-Aldrich
Hydroxypropyl methacrylate
(stabilised)
Synonyme(s) :
Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester
250 ML
41.30 CHF
1 L
118.00 CHF
41.30 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Changer de vue
250 ML
41.30 CHF
1 L
118.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)COOCH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
248-666-3
41.30 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
355 °C
Puissance
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
240 °C/1013 hPa
Pf
-58 °C
Température de transition
flash point 101 °C
Solubilité
107 g/L
Densité
1.029 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C(CO)C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-6(3)4-8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
Clé InChI
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay isomers (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.027 - 1.030
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
213.8 °F
Point d'éclair (°C)
101 °C