54050
4-Methoxyphenol
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Hydroxyanisole, 4-MP, HQMME, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ, p-Guaiacol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Température d'inflammation spontanée
789 °F
Impuretés
≤2% hydroquinone dimethyl ether
Point d'ébullition
243 °C (lit.)
Pf
54-56 °C
55-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TYR(7299)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?