Principaux documents
8.00508
Sigma-Aldrich
Palmitic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Palmitic acid, Hexadecanoic acid
100 G
47.60 CHF
1 KG
86.40 CHF
50 KG
747.00 CHF
47.60 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
47.60 CHF
1 KG
86.40 CHF
50 KG
747.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)14COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-312-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
47.60 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
solid
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
271.4 °C/133 hPa
Pf
61-63 °C
Température de transition
flash point 206 °C
Densité
0.852 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
415 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Palmitic Acid in Biochemical Imaging:</strong> Research highlighted the use of palmitic acid derivatives in two-photon fluorescence imaging to investigate cellular mechanisms in abdominal aortic aneurysm, demonstrating its utility in advanced medical diagnostics and research (Liang et al., 2024).</li>
</ul>
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 62 °C
- upper value: ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C