Documents
8.43483
Sigma-Aldrich
Linoleic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Linoleic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H32O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-470-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
230 °C/21 hPa
Pf
-5 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
0.903 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Clé InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Identity (IR): passes test