8.05333
Lauric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Lauric acid, Dodecanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
250 °C
Puissance
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.6 % (v/v)
Point d'ébullition
299 °C/1013 hPa
Pf
43-45 °C
Température de transition
flash point 176 °C
Densité
0.883 g/cm3 at 50 °C
Masse volumique apparente
490 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Application
- Lauric acid in biotechnology: A comprehensive study on lipase active site selectivity, incorporating lauric acid, offers insights into its applications in bioprocess engineering and its impact on enzyme functionality, which is crucial for industrial biotechnological processes (Rodrigues et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
348.8 °F
Point d'éclair (°C)
176 °C