Principaux documents
693017
Millipore
Zwittergent® 3-14 Detergent
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range.
Synonyme(s) :
n-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, hplc solvents
5 G
250.00 CHF
25 G
837.00 CHF
100 G
2 740.00 CHF
500 G
2 830.00 CHF
250.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
250.00 CHF
25 G
837.00 CHF
100 G
2 740.00 CHF
500 G
2 830.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H41NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.25
250.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Nombre d'agrégation
83
Couleur
white
CMC
100 - 400 μM
Solubilité
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
Clé InChI
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range. This property is attributed to the presence of both a strongly basic quaternary ammonium ion and an acidic sulfonate ion of equal strength. This ionic balance presumably prevents irreversible binding of the detergent to either anionic or cationic compounds.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitution
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Aqueous stock solutions are stable for several months at 4°C.
Autres remarques
Aveldano, M.I., et al. 1991. J. Neurochem.57, 250.
Wach, A., et al. 1990. Eur. J. Biochem.189, 675.
Lai, F.A., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 16776.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C