T7763
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
3-(N,N-Dimethyltetradecylammonio)propanesulfonate, 3-(Myristyldimethylammonio)propanesulfonate, N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, Myristyl sulfobetaine, SB3-14
About This Item
Produits recommandés
Description
zwitterionic
Pureté
≥99% (TLC)
Poids mol.
micellar avg mol wt 30,200
Nombre d'agrégation
83
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Conductivité
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Application(s)
detection
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
Clé InChI
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C