Principaux documents
5.89570
Sigma-Aldrich
Tétrahydrofurane
≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Beilstein:
102391
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
Tétrahydrofurane, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ≥99.9%, anhydrous
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9%
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Contient
250 ppm BHT as inhibitor
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pb
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup