567703
Spermine NONOate
Complex of nitric oxide (NO) with spermine.
Synonyme(s) :
Spermine NONOate, N-(2-Aminoethyl)-N-(2-hydroxy-2-nitrosohydrazino)-1,2-ethylenediamine, NOC-22
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (UV)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
0.1 M NaOH: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H26N6O2/c11-5-3-8-13-7-1-2-9-15(10-4-6-12)16(18)14-17/h13,18H,1-12H2/p+3
Clé InChI
QPIOUFBAROSIAN-UHFFFAOYSA-Q
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Convenient reagent for preparing aqueous solutions of NO
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem.58, 1472.
Maragos, C.M., et al. 1993. Cancer Res. 53, 564.
Wink, D.A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 9813.
Maragos, C.M., et al. 1991. J. Med. Chem. 34, 3242.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable