N4148
S-Nitrosoglutathione
≥97%
Synonyme(s) :
GSNO, SNOG
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
powder
Solubilité
water: soluble 19.60-20.40 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSN=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N4O7S/c11-5(10(19)20)1-2-7(15)13-6(4-22-14-21)9(18)12-3-8(16)17/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,18)(H,13,15)(H,16,17)(H,19,20)/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
Description générale
Application
- as a standard in reversed phase chromatography coupled to chemical vapour generation and atomic fluorescence detector (RPC-CVGAFS) and reversed phase chromatography fluorimetric (RPC-FD).
- as a standard in spectrophotometric and high-performance liquid chromatography (HPLC) assay.
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3