Documents
23479
Sigma-Aldrich
Kit d′essai colorimétrique des nitrites/nitrates
used for detection of nitric oxide metabolites
Synonyme(s) :
Kit d’essai colorimétrique des nitrates/nitrites
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Utilisation
sufficient for 100 assays
Adéquation
passes test for application
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Le monoxyde d′azote ou oxyde nitrique (NO), radical paramagnétique gazeux, est un messager très important et polyvalent dans les systèmes biologiques. Le NO est synthétisé à partir de L-arginine par la NO synthase (NOS). Il a été identifié comme un facteur de relaxation dérivé de l′endothélium (EDRF, endothelial derived relaxation factor) et une substance antiplaquettaire. Il sert de neurotransmetteur dérivé des neutrophiles et de substance cytotoxique provenant des macrophages activés. Bien que le NO exerce des actions moléculaires très diverses dans les systèmes biologiques, son rôle le plus important est l′activation de la guanylate cyclase.
L′essai de Griess est l′une des méthodes les plus courantes et simples pour mesurer la concentration en NO. Le mécanisme de l′essai de Griess peut être résumé comme un couplage azo entre espèces diazonium, qui sont produites à partir de sulfanilamide en présence de NO2 et de naphtyléhylènediamine. Le kit d′essai NO2/NO3 contient ces colorants, une nitrate réductase, un cofacteur enzymatique, une solution tampon et des solutions NO2, NO3 comme étalons. Par conséquent, les métabolites totaux de NO sont facilement détectables avec ce kit. La plage de détection adéquate de NO2 est de 10 à 100 μM.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • NaNO2 Standard Solution (100 mM) 1 bottle
  • NaNO3 Standard Solution (100 mM) 1 bottle
  • Buffer solution (20 mM, pH 7.6) 1 bottle
  • Nitrate reductase (lyophilized) 1 bottle
  • Enzyme Co-factor (lyophilized) 1 bottle
  • Griess Reagent A 1 bottle
  • Griess Reagent B 1 bottle
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mohamed Raâfet Ben Khedher et al.
Lipids in health and disease, 16(1), 241-241 (2017-12-14)
Vasculogenic erectile dysfunction (VED) is considered as a common complication among people with type 2 diabetes (T2D). We tested whether changes in fatty acid (FAs) classes measured in erythrocytes are associated with increased risk of diabetic VED along with related
Fredrik Sjövall et al.
PloS one, 9(5), e97673-e97673 (2014-05-16)
The levels of nitric oxide (NO) and various cytokines are known to be increased during sepsis. These signaling molecules could potentially act as regulators and underlie the enhancement of mitochondrial function described in the later phase of sepsis. Therefore, we
Othman A Al-Shboul et al.
Journal of pregnancy, 2019, 4302309-4302309 (2019-05-14)
It is well known that pregnancy is associated with frequent gastrointestinal (GI) disorders and symptoms. Moreover, previous reports have shown that estrogen, which changes in levels during pregnancy, participates in the regulation of GI motility and is involved in the
Othman A Al-Shboul et al.
Biomedical reports, 9(6), 511-516 (2018-12-14)
Previous studies have shown that progesterone could inhibit muscle contraction in various sites of the gastrointestinal tract. The underlying mechanisms responsible for these inhibitory effects of progesterone are not fully known. The aim of the current study was to investigate
Jolanta Zuwała-Jagiełło et al.
Clinical and experimental hepatology, 1(3), 105-111 (2015-11-01)
To determine plausible associations between liver cirrhosis and circulating endothelial cell-derived microparticles (EMPs), vascular endothelial growth factor (VEGF) levels and plasma nitric oxide (NO) metabolites. Sixty patients with cirrhosis and 20 healthy control subjects were enrolled in the study. Circulating