Principaux documents
5.30509
Sigma-Aldrich
StemSelect Compound E
≥95% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
StemSelect Compound E, ( S, S)- 2-(2-(3,5-Difluorophenyl)-acetylamino)-N-(1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-3-yl)-propionamide, InSolution γ-Secretase Inhibitor XXI, Compound E
250 μG
304.00 CHF
304.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 μG
304.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H24F2N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
304.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
StemSelect Compound E,
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC2N=C(c4c(cccc4)N(C2=O)C)c3ccccc3)F
InChI
1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25?/m0/s1
Clé InChI
JNGZXGGOCLZBFB-YPHZTSLFSA-N
Description générale
Notch signaling suppressor.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
presenilins
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
A 5 mM (250 µg/102 µl), 0.2 µm-filtered solution in DMSO.
Reconstitution
Following initial use, aliquot and freeze (-70°C).
Autres remarques
Li, W., et al. 2011. Proc. Natl Acad. Sci. USA108, 8299.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)