Principaux documents
SCM104
Sigma-Aldrich
Supplément de milieu conditionné pour la protéine R-Spondine-1 3dGRO®
Alternative stem cell media supplement to purified recombinant R-Spondin-1 protein for organoid cultures.
Synonyme(s) :
3dGRO Media Supplement, Conditioned Media Supplement, R-Spondin-1 Supplement
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Description générale
Les systèmes de culture d'organoïdes 3D sont de plus en plus utilisés, car ils constituent des outils puissants pour l'étude des maladies humaines. Les protéines R-Spondine sont une famille de protéines riches en cystéine, contenant des répétitions de la thrombospondine de type I, qui activent à la fois les voies WNT/β-caténine et WNT/PCP. La R-spondine-1 (RSPO1) est l'un des facteurs de niche les plus utilisés pour la culture d'organoïdes 3D. Elle a été utilisée pour établir des organoïdes de l'estomac, de l'intestin grêle, du côlon, du pancréas et du foie à partir de sources humaines et murines1,2,3, ainsi que des organoïdes intestinaux provenant d'autres animaux de petite et grande taille4. Cependant, en raison de la forte concentration requise dans le milieu pour organoïdes, l'utilisation de la R-spondine-1 recombinante devient prohibitive. Le supplément pour milieu conditionné R-Spondine-1 3dGRO® est une alternative puissante et peu coûteuse à la protéine recombinante RSPO1 purifiée pour les cultures d'organoïdes et est optimisé pour obtenir le plus haut niveau d'expression de RSPO-1 afin d'assurer la cohérence et la performance de l'ensemble.
Remarque : Le produit est fourni à une concentration de 2× (voir la fiche technique pour la recette complète du milieu pour organoïdes).
Source :
le supplément pour milieu conditionné R-spondine-1 3dGRO® est produit à partir d'un transfectant de cellules 293T sécrétant de façon stable une R-spondine-1 de souris marquée avec un épitope d'hémagglutinine (HA) de la grippe à son extrémité N-terminale et un fragment Fc d'IgG2a murine à son extrémité C-terminale. Le milieu conditionné ne contient pas de sérum.
Stockage et stabilité
Le milieu conditionné RSPO-1 doit être conservé à -20 °C. Au moment de l'utilisation, décongeler le supplément pendant une nuit entre 2 et 8 °C dans l'obscurité. Le milieu conditionné RSPO-1 décongelé est utilisable pendant deux semaines s'il est conservé à une température de 2 à 8 °C.
Informations légales
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Contenu apparenté
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.