Principaux documents
G9145
Sigma-Aldrich
[Leu15]-gastrine I humaine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
[Leu15]-HG-17, Heptadécapeptide [leucine15]-gastrine I humain, Heptadécapeptide [leucine15]-gastrine I, LHG-17, [Acide 18-pyroglutamique, 32-leucine]-grande gastrine I-(18-34)-peptide amide, humain, [Leu15]-gastrine I humaine, [Leucine15]-petite gastrine I
0.1 MG
149.00 CHF
0.5 MG
552.00 CHF
149.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.1 MG
149.00 CHF
0.5 MG
552.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C98H126N20O31
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2080.16
Beilstein:
5227423
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
149.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C3CCCN3C(=O)CNC(=O)C4CCC(=O)N4)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NCC(=O)NC(Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc8ccccc8)C(N)=O
InChI
1S/C98H126N20O31/c1-49(2)38-68(115-96(147)72(43-55-46-101-60-19-12-10-17-58(55)60)117-98(149)74-20-13-37-118(74)77(122)48-103-86(137)61-25-31-75(120)105-61)93(144)111-66(30-36-82(131)132)92(143)110-65(29-35-81(129)130)91(142)109-64(28-34-80(127)128)90(141)108-63(27-33-79(125)126)89(140)107-62(26-32-78(123)124)88(139)104-51(5)85(136)113-70(41-53-21-23-56(119)24-22-53)87(138)102-47-76(121)106-71(42-54-45-100-59-18-11-9-16-57(54)59)95(146)114-69(39-50(3)4)94(145)116-73(44-83(133)134)97(148)112-67(84(99)135)40-52-14-7-6-8-15-52/h6-12,14-19,21-24,45-46,49-51,61-74,100-101,119H,13,20,25-44,47-48H2,1-5H3,(H2,99,135)(H,102,138)(H,103,137)(H,104,139)(H,105,120)(H,106,121)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,143)(H,111,144)(H,112,148)(H,113,136)(H,114,146)(H,115,147)(H,116,145)(H,117,149)(H,123,124)(H,125,126)(H,127,128)(H,129,130)(H,131,132)(H,133,134)
Clé InChI
CMVMLPDUAGUTOC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GAST(2520)
Amino Acid Sequence
Glp-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Leu-Asp-Phe-NH2
Description générale
Le gène GAST code pour la protéine [Leu15]-gastrine I chez l′homme. Le gène GAST est situé dans la région chromosomique 17q21.2 de l′homme.[1] Les cellules G de l′antre de l′estomac produisent le précurseur de la [Leu15]-gastrine I, la progastrine.[1] Cette dernière subit un clivage et un traitement pour donner la gastrine, qui a un rôle trophique pour l′ensemble de l′épithélium gastro-intestinal. La gastrine est essentielle à la croissance du système digestif et stimule la production d′acide gastrique par les cellules pariétales. La gastrine exerce sa fonction via le récepteur couplé aux protéines G appelé récepteur de la cholécystokinine B (CCK), ou récepteur CCK-B (CCK-BR).[2] La libération de gastrine est stimulée par l′alimentation, en particulier les régimes protéinés, et est inhibée par les faibles pH. La gastrite atrophique, une infection à Helicobacter pylori, et l′administration sur le long terme d′inhibiteurs de la pompe à protons, peuvent provoquer une surexpression de la gastrine. L′adénocarcinome gastrique présente de hauts niveaux de gastrine.[1]
Application
La gastrine a été utilisée :
  • Comme supplément pour un milieu destiné à des cultures entéroïdes[3].
  • Comme supplément pour un milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) standard[4][5], un milieu « minigut » humain[6] destiné à la croissance de cryptes.
Actions biochimiques/physiologiques
Analogue de la gastrine I possédant la totalité de son activité biologique et présentant une stabilité accrue en solution aqueuse. Leu15 remplace Met15, qui est rapidement oxydée et provoque une perte d′activité biologique.
Autres remarques
Produit lyophilisé à partir d′une solution de TFA à 0,1 % dans l′eau
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Establishment of human epithelial enteroids and colonoids from whole tissue and biopsy
Mahe MM, et al.
Journal of Visualized Experiments, (97), e52483-e52483 (2015)
D Chen et al.
Scandinavian journal of gastroenterology, 31(4), 404-410 (1996-04-01)
Gastrin is thought to stimulate growth of the pancreas via gastrin/cholecystokinin (CCK)-B-type receptors. The aim of the present study was to examine the trophic response of the pancreas to exogenous gastrin or to hypergastrinemia of endogenous origin and to hypogastrinemia
Thrombin modifies growth, proliferation and apoptosis of human colon organoids: a protease-activated receptor 1-and protease-activated receptor 4-dependent mechanism
Sebert M, et al.
British Journal of Pharmacology, 175(18), 3656-3668 (2018)
Handbook of Biologically Active Peptides, 1219-1226 (2013)
C M Zhao et al.
Cell and tissue research, 291(2), 315-323 (1998-03-28)
Ageing cells, especially post-mitotic cells, are known to accumulate pigments, i.e. highly electron-dense material, referred to as ceroid or lipofuscin. This material is formed as a consequence of autophagocytosis and peroxidation of the products undergoing degradation. The present study describes
Articles
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. After preparing aliquots, what is the stability of this product at -20?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been evaluated. Generally, peptides should not be stored in solution for extended periods. Should solution storage be necessary, storing aliquots at -20°C is suggested. Note that peptides have a tendency to stick to plastic containers upon storage.
      Helpful?
  2. Is this product also suitable for use with other mammalian species, such as mouse, for ex vivo tissue studies, as opposed to just human organoid culture medium?
    1 answer
    1. The product's validation for batch release does not currently cover murine ex vivo tissue testing. However, the following citations may provide insights into its application for ex vivo non-human samples:
      Sci Adv. 2023 Nov 17;9(46):eadh0322. Title: Inactivation of the tumor suppressor gene Apc synergizes with H. pylori to induce DNA damage in murine gastric stem and progenitor cells PMID: 37967175
      Infect Immun. 2016 Sep 19;84(10):3083-91. Title: Intestinal Enteroids Model Guanylate Cyclase C-Dependent Secretion Induced by Heat-Stable Enterotoxins PMID: 27481254
      Helpful?
  3. I am interested in this product. A colleague uses it for human organoid culture medium. However, I work with murine ex vivo tissues. Is this also applicable for other mammalian species (so mouse in stead of human)?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use with murine ex vivo tissue. However, the following citations may be of interest for its application in ex vivo non-human samples.
      Sci Adv. 2023 Nov 17;9(46):eadh0322.
      Inactivation of the tumor suppressor gene Apc synergizes with H. pylori to induce DNA damage in murine gastric stem and progenitor cells
      PMID: 37967175
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37967175/
      Infect Immun. 2016 Sep 19;84(10):3083-91.
      Intestinal Enteroids Model Guanylate Cyclase C-Dependent Secretion Induced by Heat-Stable Enterotoxins
      PMID: 27481254
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27481254/
      Helpful?
  4. この製品の溶媒は何を用いればよろしいでしょうか。水またはPBS(-)には溶けますでしょうか、あるいはDMSOでしょうか。
    1 answer
    1. This product is tested for solubility at 1mg/ml in 0.1% NaOH or 1% NH4OH. Other solvents have not been evaluated.