Principaux documents
5.08437
Sigma-Aldrich
Pepstatin A
InSolution, ≥98%, Synthetic
Synonyme(s) :
InSolution Pepstatin A, Synthetic, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid, Pepstatin A, Synthetic InSolution, Pepstatin A, Synthetic InSolution, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid
10 MG
122.00 CHF
122.00 CHF
Date d'expédition estimée le07 mai 2025
Changer de vue
10 MG
122.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H63N5O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
685.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
122.00 CHF
Date d'expédition estimée le07 mai 2025
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23?,24?,25?,26?,30-,31-/m0/s1
Clé InChI
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
aspartic proteases
Reversible: yes
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
Iva-Val-Val-Sta-Ala-Sta
Forme physique
A 25 mM (10 mg/583 µL) sterile-filtered solution of Pepstatin A, Synthetic (Cat. No. 516481-M) in DMSO.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 4 months at -20°C. Use only fresh DMSO for further dilutions.
Autres remarques
Isahara, K., et al. 1999. Neuroscience91, 233.
Kanamori, S., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.251, 204.
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Pept. Prot. Res.40, 233.
Carraway, R.E., et al. 1991. Peptides12, 107.
Eid, M., et al. 1981. Biochem. J.197, 465.
Umezawa, H., et al. 1970. J. Antibiot.23, 259.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)