5.04595
Bcr-abl Inhibitor IV, Imatinib
Synonyme(s) :
Bcr-abl Inhibitor IV, Imatinib, 4-((4-Methyl-1-piperazinyl)methyl)-N-(4-methyl-3-((4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)benzamide, Methanesulfonate, STI571, Abl Inhibitor V, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIV, c-Kit Inhibitor IV, STI571, Abl Inhibitor V, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIV, c-Kit Inhibitor IV, 4-((4-Methyl-1-piperazinyl)methyl)-N-(4-methyl-3-((4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)benzamide, Methanesulfonate
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)([O-])C.[N+H]1(CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3cc(c(cc3)C)Nc4nc(ccn4)c5cnccc5)C
InChI
1S/C29H31N7O.CH4O3S/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;1-5(2,3)4/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
YLMAHDNUQAMNNX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Abl
PDGFR, c-kit
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Okada, M., et al. 2004. Blood103, 2299.
Capdeville, R., et al. 2002. Nat. Rev. Drug. Res.1, 493.
Oetzel, C., et al. 2000. Clin Cancer Res.6, 1958.
Schindler, T., et al. 2000. Science289, 1938.
Buchdunger, E., et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.295, 139.
Carroll. M., et al. 1997. Blood90, 4947.
Zimmermann, J., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. Lett.7, 187.
Druker, B.J., et al. 1996. Nat. Med.2, 561.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable