368055
Granzyme B Inhibitor II
The Granzyme B Inhibitor II, also referenced under CAS 1258003-96-1, controls the biological activity of Granzyme B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Granzyme B Inhibitor II, Caspase-8 Inhibitor I, Ac-IETD-CHO
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N([C@@H]([C@@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)[C@H](CC)C)CCC(=O)O
Clé InChI
AXTKTZHLZLOIIO-WBOIFEBMSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Séquence
Autres remarques
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 32608.
Han, Z., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 13422.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable