330005
EST
A cell-permeable, irreversible inhibitor of cysteine proteases.
Synonyme(s) :
EST, Loxistatin, (2S,3S)- trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane Ethyl Ester, E-64d, Loxistatin, (2S,3S)-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane Ethyl Ester, E-64d
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C17H30N2O5/c1-6-23-17(22)14-13(24-14)16(21)19-12(9-11(4)5)15(20)18-8-7-10(2)3/h10-14H,6-9H2,1-5H3,(H,18,20)(H,19,21)/t12-,13-,14-/m0/s1
Clé InChI
SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
calpain-1
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Mehdi, S. 1991. Trends Biochem. Sci. 16, 150.
McGowan, E.B., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 432.
Tamai, M., et al. 1987. J. Pharmacobiodyn.10, 678.
Komatsu, K., et al. 1986. Exp. Neurol. 91, 23.
Tamai, M., et al. 1986. J. Pharmacobiodyn. 9, 672.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.