324900
L-(–)-Epinephrine-(+)-bitartrate
α,β-Adrenergic receptor agonist.
Synonyme(s) :
L-(–)-Epinephrine-(+)-bitartrate, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol, Adrenaline Bitartrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
ethanol: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
Clé InChI
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
α,β-Adrenergic receptor agonist
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Mohan, C., et al. 1991. Arch. Biochem. Biophys.287, 18.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable