Principaux documents
300270
Sigma-Aldrich
PARP Inhibitor III, DPQ
The PARP Inhibitor III, DPQ, also referenced under CAS 129075-73-6, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
PARP Inhibitor III, DPQ, 3,4-Dihydro-5[4-(1-piperindinyl)butoxy]-1(2H)-isoquinoline
1 MG
117.00 CHF
117.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Changer de vue
1 MG
117.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
117.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
40 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N3(CCCCC3)CCCCOc1c2c(ccc1)C(=O)NCC2
InChI
1S/C18H26N2O2/c21-18-16-7-6-8-17(15(16)9-10-19-18)22-14-5-4-13-20-11-2-1-3-12-20/h6-8H,1-5,9-14H2,(H,19,21)
Clé InChI
RVOUDNBEIXGHJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A potent and selective inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP; IC50 = 40 nM). Significantly reduces infarcet volume in rat focual cerebrale ischemia model.
A very potent and selective poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) inhibitor (IC50 = 40 nM). Significantly reduces infarcet volume in rat focual cerebrale ischemia model.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Autres remarques
Eliasson, M.J., et al. 1997. Nat. Med. 3, 1089.
Takahashi, K., et al. 1997. J. Cereb. Blood Flow Metabl. 17, 1137.
Suto, M.J., et al. 1991. Anticancer Drug Des. 6, 107.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3