234567M
Concanavalin A, Canavalia ensiformis
Concanavalin A, Canavalia ensiformis, CAS 11028-71-0, is a carbohydrate-binding protein that agglutinates various animal cells. Restores the growth pattern of tumor cells to that of normal cells.
Synonyme(s) :
Concanavalin A, Canavalia ensiformis, Con A, Jack Bean Hemagglutinin
238.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
About This Item
238.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 2495
Forme
lyophilized
Puissance
≤20 μg/mL lectin agglutination activity (as determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
pl
4.5 - 5.5
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable