233480
Coagulation Factor XI, Human Plasma
Coagulation Factor XI, Human Plasma, CAS 9013-55-2, is a native coagulation factor XI with two identical polypeptide chains linked by disulfide bond. It is activated to Factor XIa by Factor XIIa.
Synonyme(s) :
Coagulation Factor XI, Human Plasma
815.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
About This Item
815.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 3924
Forme
liquid
Activité spécifique
≥170 units/mg protein (clotting assay)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Remarque sur l'analyse