444968
PD0325901
≥95% (HPLC), liquid, MEK1/2 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
InSolution MEK1/2 Inhibitor III, PD0325901, PD 0325901, N-((2R)-2,3-Dihyroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-benzamide, PD325901
About This Item
Produits recommandés
product name
MEK1/2 Inhibitor III, PD0325901, InSolution, ≥95%
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H14F3IN2O4/c17-11-3-2-10(16(25)22-26-7-9(24)6-23)15(14(11)19)21-13-4-1-8(20)5-12(13)18/h1-5,9,21,23-24H,6-7H2,(H,22,25)/t9-/m1/s1
Clé InChI
SUDAHWBOROXANE-SECBINFHSA-N
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)