203189
Biotin-X-NHS, Water-Soluble
Synonyme(s) :
Biotin-X-NHS, Water-Soluble, Sulfobiotin-X-NHS, Sulfosuccinimidyl-6-(biotinamido)hexanoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥94% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
off-white to tan
Solubilité
DMSO: 13 mg/mL
distilled water: 5.5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable