203118
Biotin-NHS, Water-Soluble
Synonyme(s) :
Biotin-NHS, Water-Soluble, Sulfobiotin-NHS, Sulfosuccinimidobiotin
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
distilled water: 4 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable