Principaux documents
1.09326
Millipore
Tripod
For use with portable MAS-100 family, length 88-250 cm
1 UNIT
433.00 CHF
433.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
433.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103403
Nomenclature NACRES :
NA.74
433.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Matériaux
metal stand
Agence
non-compendial
Gamme de produits
MAS-100®
Caractéristiques
adjustable
Conditionnement
pkg of 1 kit
Longueur
88-250 cm
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with Portable Air Samplers
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Trépied pour MAS-100, longueur 88-250 cm s'accouple à tous les échantillonneurs d'air portables MAS-100® soit directement par vissage, soit en combinaison avec l'adaptateur à changement rapide pour l'échantillonnage de l'air jusqu'à 250 cm de hauteur. Qu'il s'agisse d'une surface de travail mobile et stable pour l'échantillonnage microbien de l'air dans les salles blanches pharmaceutiques ou d'une extension pour atteindre les sorties d'air au plafond lors des inspections d'hygiène, la hauteur est réglable et le trépied à trois jambes peut atteindre sans effort toute hauteur comprise entre 88 et 250 cm. Pour les informations relatives à la sécurité de la hauteur sélectionnée, veuillez vous reporter aux manuels d'utilisation de chaque échantillonneur d'air. Le trépied peut facilement être combiné avec l'adaptateur à changement rapide pour tous les échantillonneurs d'air viables portables MAS-100® afin d'éviter de visser pour chaque connexion individuelle ou avec un adaptateur spécifique pour le MAS-100 Eco® La charge est ainsi répartie de manière stable sur les trois supports et l′échantillonnage microbien de l′air à hauteur d'air est plus facile que jamais.
Application
Les dispositifs de prélèvement d′air pour le contrôle microbiologique sont extrêmement répandus dans l′industrie pharmaceutique et des soins à la personne, ainsi que dans les applications alimentaires, des boissons et environnementales.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13