Principaux documents
1.07657
Millipore
Lactose monohydrate
milk sugar, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O11 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
200-559-2
Nomenclature NACRES :
NA.74
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
390 °C
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
202 °C
Solubilité
161 g/L
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: White to yellowish, finely cristallized powder
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): +54.4 - +55.9 °
Acidity or alkalinity: passes test
Loss on drying (80 °C, 2 h): ≤ 0.5 %
Water: 4.5 - 5.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable