Principaux documents
1.07660
Millipore
Lactose monohydrate
for biochemistry
Synonyme(s) :
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
250 G
75.70 CHF
1 KG
180.00 CHF
75.70 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
75.70 CHF
1 KG
180.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O11 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-559-2
Nomenclature NACRES :
NA.79
75.70 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
390 °C
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
202 °C
Solubilité
161 g/L
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Application
  • Insights into the potential of rheological measurements in development of dry powder inhalation formulations.: Explores the role of lactose monohydrate in the rheological properties of dry powder formulations, emphasizing its significance in developing more efficient and effective inhalable drugs (Almansour et al., 2022 Feb). Link to the article.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable