1.02136
Contact C
Envirocheck™, Contact Total Coliforms/E.Coli coated with Plate Count Agar and Chromocult Coliform Agar
Produits recommandés
Matériaux
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Niveau de qualité
Gamme de produits
Envirocheck™
Forme
solid (ready-to-use)
Fabricant/nom de marque
Envirocheck™
Application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
Escherichia coli (total count)
coliforms
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
pH-value/side one (25 °C): 6.7 - 7.3
pH-value/side two (25 °C): 6.5 - 7.1
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
good
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: good
- Citrobacter freundii ATCC 8090: good
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
good
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: fair/good
- Citrobacter freundii ATCC 8090: good
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): good
Colonies
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
dark blue to violet
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: salmon to red
- Citrobacter freundii ATCC 8090: salmon to red
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): colourless
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.