1.00362
Silver plating kit acc. to von Kossa
for the detection of microcalcification
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
IVD
for in vitro diagnostic use
Application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
The package provides 300 stainings. This product is registered as IVD and CE marked.
For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable