Principaux documents
1.01862
Supelco
Bismuth(III) oxide
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Bismuth(III) oxide
1 KG
294.00 CHF
25 KG
5 800.00 CHF
294.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
294.00 CHF
25 KG
5 800.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Bi2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-134-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
294.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99.0% (complexometric)
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Superficie
0.2-0.6 m2/g , BET
Impuretés
≤10 ppm Ca (Calcium)
≤20 ppm Al (Aluminium)
≤20 ppm K (Potassium)
≤30 ppm Si (Silicon)
≤5 ppm Cu (Copper)
≤5 ppm Fe (Iron)
≤5 ppm Mg (Magnesium)
≤5 ppm Pb (Lead)
≤50 ppm Na (Sodium)
Taille des particules
5 μm±3 (D 50)
Pf
820 °C
Solubilité
practically insoluble 0.006 g/L
Densité
8.93 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Bi+3].[Bi+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Bi.3O/q2*+3;3*-2
Clé InChI
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 20 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Si (Silicon): ≤ 30 ppm
Specific surface area (BET): 0.2 - 0.6 m²/g
Particle size (D 50): 5.0 ± 3.0 µm
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany