Principaux documents
1.12400
Sigma-Aldrich
Bismuth
(powder) 99+
Synonyme(s) :
Bismuth
100 G
125.00 CHF
125.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
125.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Bi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141706
Numéro de classement CE :
231-177-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
125.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1 hPa ( 840 °C)
Niveau de qualité
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
1564 °C/1013 hPa
Pf
271 °C
Densité
9.78 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
6000 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable