Principaux documents
W289302
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl isobutyrate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
3-Phenylpropyl 2-methylpropanoate, Hydrocinnamyl isobutyrate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2(CH2)3C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.28
Numéro FEMA:
2893
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
303
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.428
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
pb
282 °C (lit.)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsam; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CC(C)C(=O)OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)13(14)15-10-6-9-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,11H,6,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
VBTAKMZSMFMLGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Phenylpropyl isobutyrate belongs to the cinnamyl phenylpropyl group of fragrance materials. It is the key volatile constituent of Roman camomile essential oil.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Fragrance material review on 3-phenylpropyl isobutyrate.
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S242-S245 (2011)
The Occurrence of 3-Phenylpropyl Isobutyrate in Roman Camomile Oil.
Bassols F & Thomas AF.
J. Essent. Oil Res., 3(5), 309-312 (1991)
A toxicologic and dermatologic assessment of cinnamyl phenylpropyl materials when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S256-S267 (2011)
A toxicological and dermatological assessment of aryl alkyl alcohol simple acid ester derivatives when used as fragrance ingredients.
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50(2), 2-2 (2012)
The FEMA GRAS assessment of cinnamyl derivatives used as flavor ingredients.
Adams TB, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42(2), 157-185 (2004)