Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
W249166
Sigma-Aldrich
Furfuryl alcohol
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
2-(Hydroxymethyl)furan
W249166-SAMPLE-K
62.60 CHF
1 KG
119.00 CHF
10 KG
744.00 CHF
25 KG
1 740.00 CHF
62.60 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W249166-SAMPLE-K
62.60 CHF
1 KG
119.00 CHF
10 KG
744.00 CHF
25 KG
1 740.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.10
Numéro FEMA:
2491
Beilstein:
106291
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2023
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.019
Nomenclature NACRES :
NA.21
62.60 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
Essai
≥95%
Température d'inflammation spontanée
915 °F
Limite d'explosivité
16.3 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
pb
170 °C (lit.)
Pf
−29 °C (lit.)
Densité
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
bread; brown
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Clé InChI
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural Occurrence: Burley tobacco, bread, cocoa, coffee, juniper berry oil, potato chips, roasted barley, whiskey[1]
Furfuryl alcohol is a volatile flavor compound that occurs naturally in popcorn[2], rice cakes[3] and sweet corn products.[4]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Application
Although this chemical doesn′t usually play a starring role in flavors, it will help to contribute brown, subtly smoky notes to Indonesian-type vanilla flavors, bacon and other smoked meats, lapsang souchong tea, whiskey, grain, coffee and barbecue flavors.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 20-40ppm[1]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Nose, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Popcorn flavor: identification of volatile compounds.
Walradt JP, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 18(5), 926-928 (1970)
Judith Michalski et al.
Perfumer & Flavorist, 39(2), 48-49 (2014)
Studies on flavor volatiles of some sweet corn products.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(3), 791-795 (1994)
Annica Pilgård et al.
Environmental toxicology and chemistry, 29(9), 1918-1924 (2010-09-08)
The furfurylation process is an extensively investigated wood modification process. Furfuryl alcohol molecules penetrate into the wood cell wall and polymerize in situ. This results in a permanent swelling of the wood cell walls. It is unclear whether or not
Marco Minella et al.
Chemosphere, 90(2), 306-311 (2012-08-28)
Suspended particles in a system made up of Aldrich humic acids (HAs) in water account for about 13% of the total HA mass, 10-11% of the organic carbon and 9-11% of radiation extinction in the UVA region. Extinction would be