Documents
W332615
Sigma-Aldrich
Acétone
greener alternative
natural, ≥97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Numéro FEMA:
3326
Numéro Beilstein :
635680
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
737
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.050
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
natural
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
clear colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Format
neat
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
apple; ethereal
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acetone is a volatile liquid mainly used as a solvent, color diluent and flavor enhancer in the food industry. It is also used as an extractant due to its miscibility with many organic solvents, water, and oils.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is BioRenewable and thus aligns with "Designing Safer Chemicals" and "Use of Renewable Feedstocks".
Application
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Acétone EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.00013
Acétone
Acétone Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
AX0120
Acétone
Handbook of Preservatives, 267-267 (2004)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 20-22 (1997)
Oleksiy Krupin et al.
Optics express, 21(1), 698-709 (2013-02-08)
Straight long-range surface plasmon waveguides are demonstrated as biosensors for the detection of cells, proteins and changes in the bulk refractive index of solutions. The sensors consist of 5 μm wide 22 nm thick Au stripes embedded in polymer (CYTOP™)
Hugo Lövheim et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 11(6), 593-599 (2014-07-22)
Previous studies have suggested a link between herpes simplex virus (HSV) type 1 and the development of Alzheimer's disease (AD). The present analysis included 3432 persons (53.9% women, mean age at inclusion 62.7 ± 14.4 years) with a mean follow-up
Juan A López-Ráez et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 230, 59-69 (2014-12-07)
Apocarotenoids are a class of compounds that play important roles in nature. In recent years, a prominent role for these compounds in arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis has been shown. They are derived from carotenoids by the action of the carotenoid