Principaux documents
T277134
(1R,2S,5R)-2-ISOPROPYL-5-METHYLCYCLOHEXYL PROPIONATE
AldrichCPR
T277134-100MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
T277134-100MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.335
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025