68277
Palmitic-d31 acid
analytical standard
Synonyme(s) :
Palmitic acid-d31, Hexadecanoic-d31 acid
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
58-60 °C
61-64 °C
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Changement de masse
M+31
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-SAQPIRCFSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable