Principaux documents
T269743
(4R)-3-ACETYL-4-ISOPROPYL-1,3-THIAZOLIDINE-2-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H13NOS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.327
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.