Principaux documents
342254
Sigma-Aldrich
Rhenium(IV) oxide
99.7% trace metals basis
Synonyme(s) :
Rhenium dioxide
1 G
551.00 CHF
5 G
1 990.00 CHF
551.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
551.00 CHF
5 G
1 990.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
ReO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
551.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.7% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: rhenium
Chaîne SMILES 
O=[Re]=O
InChI
1S/2O.Re
Clé InChI
WXBOMIKEWRRKBB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Rhenium(IV) oxide is a crystalline solid that adopts a rutile structure. It can be used as a catalyst, and additive in the fabrication of superconducting ceramics. The layers containing ReO2 can be used to protect dielectric layers, inter-connects, and ferroelectric capacitors.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable