Principaux documents
T253510
(2-ISOPROPYL-1-CYCLOPROPEN-1-YL)(TRIPHENYL)SILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.545
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.